Stampa…
4-Bromo-N-(2-(TBDMSO)ethyl)benzenesulphonamide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR5709-100G OR5709-25G OR5709-5G
APOSOR5709-100GEA 373 EUR
APOSOR5709-100G APOSOR5709-25G APOSOR5709-5G
4-Bromo-N-(2-(TBDMSO)ethyl)benzenesulphonamide 98%
4-Bromo-N-(2-(TBDMSO)ethyl)benzenesulphonamide
Formula: C₁₄H₂₄BrNO₃SSi
Punto di fusione: 32…36 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06659896
CAS Number: 850429-52-6