Stampa…
4-Bromo-N-cyclohexylbenzenesulphonamide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR5706-10G OR5706-1G OR5706-5G
APOSOR5706-10GEA 547 EUR
APOSOR5706-10G APOSOR5706-1G APOSOR5706-5G
4-Bromo-N-cyclohexylbenzenesulphonamide 98%
4-Bromo-N-cyclohexylbenzenesulphonamide
Formula: C₁₂H₁₆BrNO₂S
Punto di fusione: 102…104 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00450584
CAS Number: 7454-76-4