Stampa…
4-(4-Bromophenylsulphonyl)morpholine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-((4-Bromophenyl)sulphonyl)morpholine
OR5705-1G OR5705-25G OR5705-5G
APOSOR5705-1GEA 101 EUR
APOSOR5705-1G APOSOR5705-25G APOSOR5705-5G
4-(4-Bromophenylsulphonyl)morpholine 98%
4-(4-Bromophenylsulphonyl)morpholine
Formula: C₁₀H₁₂BrNO₃S
Peso molecolare: 306,1800 g/mol
Punto di fusione: 140…142 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00194739
CAS Number: 834-67-3