Stampa…
1-((4-Bromophenyl)sulphonyl)piperidine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR5704-1G OR5704-5G
APOSOR5704-1GEA 46.4 EUR
APOSOR5704-1G APOSOR5704-5G
1-((4-Bromophenyl)sulphonyl)piperidine 98%
1-((4-Bromophenyl)sulphonyl)piperidine
Formula: C₁₁H₁₄BrNO₂S
Punto di fusione: 91…93 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00194753
CAS Number: 834-66-2