Stampa…
4-Bromo-N-(3-chloropropyl)benzenesulphonamide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR5703-1G OR5703-5G
APOSOR5703-1GEA 120 EUR
APOSOR5703-1G APOSOR5703-5G
4-Bromo-N-(3-chloropropyl)benzenesulphonamide 98%
4-Bromo-N-(3-chloropropyl)benzenesulphonamide
Formula: C₉H₁₁BrClNO₂S
Punto di fusione: 88…90 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01215119
CAS Number: 98768-71-9