Stampa…
4-Bromo-N-butylbenzenesulphonamide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR5701-25G OR5701-5G
APOSOR5701-25GEA 524 EUR
APOSOR5701-25G APOSOR5701-5G
4-Bromo-N-butylbenzenesulphonamide 98%
4-Bromo-N-butylbenzenesulphonamide
Formula: C₁₀H₁₄BrNO₂S
Punto di fusione: 51…53 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01215086
CAS Number: 1984-28-7