Stampa…
4-Bromo-N,N-diethylbenzenesulphonamide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR5700-1G OR5700-5G
APOSOR5700-1GEA 48.2 EUR
APOSOR5700-1G APOSOR5700-5G
4-Bromo-N,N-diethylbenzenesulphonamide 97%
4-Bromo-N,N-diethylbenzenesulphonamide
Formula: C₁₀H₁₄BrNO₂S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00587586
CAS Number: 90944-62-0