1-(4-Bromophenylsulphonyl)pyrrolidine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₀H₁₂BrNO₂S Punto di fusione: 80…84 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00584577 CAS Number: 136350-52-2 |