3'-Ethylacetophenone
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₀H₁₂O Punto di ebollizione: 114…118 °C/15mmHg Densità: 0,9912 g/cm³ (25 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009660 CAS Number: 22699-70-3 |