Stampa…
4-Bromo-N-cyclopropylbenzenesulphonamide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR5694-1G OR5694-5G
APOSOR5694-1GEA 77 EUR
APOSOR5694-1G APOSOR5694-5G
4-Bromo-N-cyclopropylbenzenesulphonamide 98%
4-Bromo-N-cyclopropylbenzenesulphonamide
Formula: C₉H₁₀BrNO₂S
Punto di fusione: 110…112 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00463486
CAS Number: 331950-30-2