Stampa…
4-Bromo-N,N-dimethylbenzenesulphonamide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: N,N-Dimethyl 4-bromobenzenesulphonamide
OR5693-1G OR5693-5G
APOSOR5693-1GEA 14.7 EUR
APOSOR5693-1G APOSOR5693-5G
4-Bromo-N,N-dimethylbenzenesulphonamide 97%
4-Bromo-N,N-dimethylbenzenesulphonamide
Formula: C₈H₁₀BrNO₂S
Peso molecolare: 264,14 g/mol
Punto di fusione: 88…90 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00017834
CAS Number: 707-60-8