Stampa…
1-Benzylpiperidine-4-carboxylic acid 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR5690-1G OR5690-5G
APOSOR5690-1GEA 21.9 EUR
APOSOR5690-1G APOSOR5690-5G
1-Benzylpiperidine-4-carboxylic acid 96%
1-Benzylpiperidine-4-carboxylic acid
Formula: C₁₃H₁₇NO₂
Punto di fusione: 167…168 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03371463
CAS Number: 10315-07-8