Stampa…
Ethyl-2-aminothiophene-3-carboxylate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Ethyl 2-aminothiophene-3-carboxylate
OR5684-1G OR5684-250MG
APOSOR5684-1GEA 58.2 EUR
APOSOR5684-1G APOSOR5684-250MG
Ethyl-2-aminothiophene-3-carboxylate 97%
Ethyl-2-aminothiophene-3-carboxylate
Formula: C₇H₉NO₂S
Peso molecolare: 171,22 g/mol
Punto di fusione: 47…48 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD01566303
CAS Number: 31891-06-2