Stampa…
3-(1H-Pyrazol-1-yl)benzaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR5681-1G OR5681-250MG
APOSOR5681-1GEA 143 EUR
APOSOR5681-1G APOSOR5681-250MG
3-(1H-Pyrazol-1-yl)benzaldehyde
3-(1H-Pyrazol-1-yl)benzaldehyde
Formula: C₁₀H₈N₂O
Peso molecolare: 172,18 g/mol
Punto di fusione: 38…39 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06740321
CAS Number: 852227-92-0