Stampa…
3-Acetylphenylboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR5678-100G OR5678-25G OR5678-5G
APOSOR5678-100GEA 232 EUR
APOSOR5678-100G APOSOR5678-25G APOSOR5678-5G
3-Acetylphenylboronic acid
3-Acetylphenylboronic acid
Formula: C₈H₉BO₃
Punto di fusione: 204…208 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD01074678
CAS Number: 204841-19-0