Stampa…
Bis(3-pyridylmethyl)amine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: alpha,alpha'-Iminodi(3-picoline), 3,3'-Dipicolylamine
OR5675-1G OR5675-250MG
APOSOR5675-1GEA 91.6 EUR
APOSOR5675-1G APOSOR5675-250MG
Bis(3-pyridylmethyl)amine
Bis(3-pyridylmethyl)amine
Formula: C₁₂H₁₃N₃
Peso molecolare: 199,26 g/mol
Punto di ebollizione: 168…170 °C/0,3mmHg
Densità: 1,12 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00038043
CAS Number: 1656-94-6
EINECS: 216-753-5