Stampa…
3-Benzyl-7-hydroxy-4-methyl-2H-chromen-2-one
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR5674-1G OR5674-500MG OR5674-250MG
APOSOR5674-1GEA 35 EUR
APOSOR5674-1G APOSOR5674-500MG APOSOR5674-250MG
3-Benzyl-7-hydroxy-4-methyl-2H-chromen-2-one
3-Benzyl-7-hydroxy-4-methyl-2H-chromen-2-one
Formula: C₁₇H₁₄O₃
Punto di fusione: 232…234 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00047643
CAS Number: 86-44-2