Stampa…
(Pyridin-2-ylmethyl)(pyridin-3-ylmethyl)amine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR5671-1G OR5671-250MG
APOSOR5671-1GEA 184 EUR
APOSOR5671-1G APOSOR5671-250MG
(Pyridin-2-ylmethyl)(pyridin-3-ylmethyl)amine
(Pyridin-2-ylmethyl)(pyridin-3-ylmethyl)amine
Formula: C₁₂H₁₃N₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02656617
CAS Number: 128802-95-9