Stampa…
Indole-2-carbaldehyd
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Indole-2-carboxaldehyde, 1H-Indole-2-carbaldehyde
OR5662-5G OR5662-1G OR5662-250MG
APOSOR5662-5GEA 102 EUR
APOSOR5662-5G APOSOR5662-1G APOSOR5662-250MG
Indole-2-carbaldehyd
Indole-2-carbaldehyd
Formula: C₉H₇NO
Punto di fusione: 138…142 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03001425
CAS Number: 19005-93-7