Stampa…
4-tert-Butylthiazol-2-ylamine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Amino-4-(tert-butyl)-1,3-thiazole
OR5658-1G OR5658-5G
APOSOR5658-1GEA 32.1 EUR
APOSOR5658-1G APOSOR5658-5G
4-tert-Butylthiazol-2-ylamine
4-tert-Butylthiazol-2-ylamine
Formula: C₇H₁₂N₂S
Peso molecolare: 156,25 g/mol
Punto di fusione: 99…100 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00051644
CAS Number: 74370-93-7