Stampa…
Piperidin-1-ylacetic acid hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR5652-1G OR5652-250MG
APOSOR5652-1GEA 16.1 EUR
APOSOR5652-1G APOSOR5652-250MG
Piperidin-1-ylacetic acid hydrochloride
Piperidin-1-ylacetic acid hydrochloride
Formula: C₇H₁₄ClNO₂
Peso molecolare: 179,65 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01701566
CAS Number: 3235-68-5