Stampa…
2-Chloro-4-iodopyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR5643-5G OR5643-100G OR5643-25G
APOSOR5643-5GEA 17.6 EUR
APOSOR5643-5G APOSOR5643-100G APOSOR5643-25G
2-Chloro-4-iodopyridine
2-Chloro-4-iodopyridine
Formula: C₅H₃ClIN
Peso molecolare: 239,44 g/mol
Punto di fusione: 41…45 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01861983
CAS Number: 153034-86-7