Cyclohexylhydrazine hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₆H₁₄N₂ Punto di fusione: 110…114 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00060160 CAS Number: 24214-73-1 UN: 3263 ADR: 8,II |