Stampa…
4-Bromoindole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Bromo-1H-indole
OR5639-25G OR5639-5G OR5639-100G
APOSOR5639-25GEA 129 EUR
APOSOR5639-25G APOSOR5639-5G APOSOR5639-100G
4-Bromoindole 98%
4-Bromoindole
Formula: C₈H₆BrN
Peso molecolare: 196,05 g/mol
Punto di ebollizione: 88…90 °C/0,1mmHg
Punto di fusione: 17 °C
Densità: 1,563 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00671502
CAS Number: 52488-36-5