Stampa…
2,3-Dimethyl-5-nitroindole
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2,3-Dimethyl-5-nitro-1H-indole
OR5638-1G OR5638-250MG OR5638-5G
APOSOR5638-1GEA 120 EUR
APOSOR5638-1G APOSOR5638-250MG APOSOR5638-5G
2,3-Dimethyl-5-nitroindole
2,3-Dimethyl-5-nitroindole
Formula: C₁₀H₁₀N₂O₂
Peso molecolare: 190,2 g/mol
Punto di fusione: 184…192 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00022708
CAS Number: 21296-94-6
EINECS: 244-321-6