Stampa…
1-(2-Methoxyphenyl)-2-thiourea
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: N-(2-Methoxyphenyl)thiourea, 1-(2-Methoxyphenyl)thiourea, 2-Methoxyphenylthiourea
OR5634-1G OR5634-5G
APOSOR5634-1GEA 14.7 EUR
APOSOR5634-1G APOSOR5634-5G
1-(2-Methoxyphenyl)-2-thiourea
1-(2-Methoxyphenyl)-2-thiourea
Formula: (C₆H₄(OCH₃))NC(S)NH₂
Peso molecolare: 182,25 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00022162
CAS Number: 1516-37-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III