Stampa…
trans-4-Aminocyclohexanol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR5631-25G OR5631-100G OR5631-500G
APOSOR5631-25GEA 168 EUR
APOSOR5631-25G APOSOR5631-100G APOSOR5631-500G
trans-4-Aminocyclohexanol 97%
trans-4-Aminocyclohexanol
Formula: C₆H₁₃NO
Peso molecolare: 115,18 g/mol
Punto di ebollizione: 124 °C/14mmHg
Punto di fusione: 108…113 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00067698
CAS Number: 27489-62-9
EINECS: 249-492-8
UN: 3259
ADR: 8,III