Stampa…
Tetrahydropyran-2-methanol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR5628-5G OR5628-25G
APOSOR5628-5GEA 55.1 EUR
APOSOR5628-5G APOSOR5628-25G
Tetrahydropyran-2-methanol 98%
Tetrahydropyran-2-methanol
Formula: C₆H₁₂O₂
Punto di ebollizione: 186…189 °C
Densità: 1,027 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: >76 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006624
CAS Number: 100-72-1