Stampa…
1-Bromo-4-(methylsulphonyl)-2-nitrobenzene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR5627-1G OR5627-5G
APOSOR5627-1GEA 123 EUR
APOSOR5627-1G APOSOR5627-5G
1-Bromo-4-(methylsulphonyl)-2-nitrobenzene 98%
1-Bromo-4-(methylsulphonyl)-2-nitrobenzene
Formula: C₇H₆BrNO₄S
Punto di fusione: 114…117 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00054605
CAS Number: 94832-06-1