Stampa…
3-Bromo-5-nitrotoluene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Bromo-3-methyl-5-nitrobenzene
OR5626-25G OR5626-5G OR5626-100G
APOSOR5626-25GEA 37.7 EUR
APOSOR5626-25G APOSOR5626-5G APOSOR5626-100G
3-Bromo-5-nitrotoluene 98%
3-Bromo-5-nitrotoluene
Formula: C₇H₆BrNO₂
Punto di ebollizione: 269…270 °C
Punto di fusione: 81…84 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06659815
CAS Number: 52488-28-5
EINECS: 257-955-3