Stampa…
Methyl oxindole-6-carboxylate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 2-Oxoindoline-6-carboxylate, 2-Oxoindoline-6-carboxylic acid methyll ester
OR5623-1G OR5623-25G OR5623-5G
APOSOR5623-1GEA 51 EUR
APOSOR5623-1G APOSOR5623-25G APOSOR5623-5G
Methyl oxindole-6-carboxylate 98%
Methyl oxindole-6-carboxylate
Formula: C₁₀H₉NO₃
Peso molecolare: 191,1800 g/mol
Punto di fusione: 184…190 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03095196
CAS Number: 14192-26-8