Stampa…
7-Chlorooxindole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 7-Chloroindolin-2-one
OR5622-1G OR5622-5G OR5622-25G
APOSOR5622-1GEA 0 EUR
APOSOR5622-1G APOSOR5622-5G APOSOR5622-25G
7-Chlorooxindole 98%
7-Chlorooxindole
Formula: C₈H₆ClNO
Peso molecolare: 167,5923 g/mol
Punto di fusione: 221…225 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06656001
CAS Number: 25369-33-9