Stampa…
Methyl-2-boc-aminothiazole-4-carboxylate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 2-Boc-aminothiazole-4-carboxylate, Methyl 2-amino-1,3-thiazole-4-carboxylate, 2-BOC protected
OR5619-1G OR5619-5G
APOSOR5619-1GEA 66.9 EUR
APOSOR5619-1G APOSOR5619-5G
Methyl-2-boc-aminothiazole-4-carboxylate 98%
Methyl-2-boc-aminothiazole-4-carboxylate
Formula: C₁₀H₁₄N₂O₄S
Peso molecolare: 258,2942 g/mol
Punto di fusione: 156…160 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD06659910
CAS Number: 850429-62-8