Stampa…
2-Chloro-4-methoxypyridine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR5617-1G OR5617-5G OR5617-25G
APOSOR5617-1GEA 21.9 EUR
APOSOR5617-1G APOSOR5617-5G APOSOR5617-25G
2-Chloro-4-methoxypyridine 98%
2-Chloro-4-methoxypyridine
Formula: C₆H₆ClNO
Punto di ebollizione: 224…225 °C
Densità: 1,258 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02093951
CAS Number: 17228-69-2