Stampa…
3-Amino-5-tert-butylisoxazole 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR5616-100G OR5616-25G OR5616-5G
APOSOR5616-100GEA 321 EUR
APOSOR5616-100G APOSOR5616-25G APOSOR5616-5G
3-Amino-5-tert-butylisoxazole 97%
3-Amino-5-tert-butylisoxazole
Formula: C₇H₁₂N₂O
Peso molecolare: 140,19 g/mol
Punto di fusione: 110…113 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00055620
CAS Number: 55809-36-4