Stampa…
Methyl-2-amino-5-bromothiazole-4-carboxylate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR5615-1G OR5615-5G
APOSOR5615-1GEA 21.9 EUR
APOSOR5615-1G APOSOR5615-5G
Methyl-2-amino-5-bromothiazole-4-carboxylate 95%
Methyl-2-amino-5-bromothiazole-4-carboxylate
Formula: C₅H₅BrN₂O₂S
Punto di fusione: 157…159 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00137990
CAS Number: 850429-60-6