Stampa…
4-Biphenylacetonitrile 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR5614-100G OR5614-25G OR5614-5G
APOSOR5614-100GEA 154 EUR
APOSOR5614-100G APOSOR5614-25G APOSOR5614-5G
4-Biphenylacetonitrile 96%
4-Biphenylacetonitrile
Formula: C₁₄H₁₁N
Punto di ebollizione: 146…150 °C/0,03mmHg
Punto di fusione: 93…97 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00016403
CAS Number: 31603-77-7