4-Bromo-2-ethylbenzenesulphonyl chloride 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₈H₈BrClO₂S Punto di ebollizione: 101…104 °C/0,3mmHg Punto di fusione: 43…45 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00204178 CAS Number: 175278-24-7 UN: 3261 ADR: 8,III |