Stampa…
Ethyl-2-aminothiazole-5-carboxylate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR5612-1G OR5612-5G OR5612-25G
APOSOR5612-1GEA 21.9 EUR
APOSOR5612-1G APOSOR5612-5G APOSOR5612-25G
Ethyl-2-aminothiazole-5-carboxylate 98%
Ethyl-2-aminothiazole-5-carboxylate
Formula: C₆H₈N₂O₂S
Punto di fusione: 159…163 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00602139
CAS Number: 32955-21-8