Ethyl-2-amino-5-oxazolecarboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR5611-1G
OR5611-250MG
APOSOR5611-1GEA
26.1
EUR
APOSOR5611-1G
APOSOR5611-250MG
Ethyl-2-amino-5-oxazolecarboxylate
Ethyl-2-amino-5-oxazolecarboxylate
Formula:
C₆H₈N₂O₃ Punto di fusione: 151…153 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD06657433 CAS Number: 113853-16-0 |