Stampa…
Methyl-2-chloro-4-thiazolecarboxylate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR5610-1G OR5610-5G
APOSOR5610-1GEA 26.1 EUR
APOSOR5610-1G APOSOR5610-5G
Methyl-2-chloro-4-thiazolecarboxylate 98%
Methyl-2-chloro-4-thiazolecarboxylate
Formula: C₅H₄ClNO₂S
Punto di fusione: 90…94 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06659909
CAS Number: 850429-61-7