Stampa…
Ethyl thiazole-5-carboxylate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Ethyl 5-thiazolecarboxylate
OR5607-1G OR5607-5G OR5607-25G
APOSOR5607-1GEA 29.2 EUR
APOSOR5607-1G APOSOR5607-5G APOSOR5607-25G
Ethyl thiazole-5-carboxylate 98%
Ethyl thiazole-5-carboxylate
Formula: C₆H₇NO₂S
Peso molecolare: 157,1900 g/mol
Punto di ebollizione: 77…78 °C/2mmHg
Punto di fusione: 14 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD06205069
CAS Number: 32955-22-9