Stampa…
Imidazole-4-carboxylic acid ethyl ester 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Ethyl imidazole-4-carboxylate
OR5606-1G OR5606-5G OR5606-25G
APOSOR5606-1GEA 85.8 EUR
APOSOR5606-1G APOSOR5606-5G APOSOR5606-25G
Imidazole-4-carboxylic acid ethyl ester 98%
Imidazole-4-carboxylic acid ethyl ester
Formula: C₆H₈N₂O₂
Peso molecolare: 140,14 g/mol
Punto di fusione: 160…162 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD07363812
CAS Number: 23785-21-9