Stampa…
2-Amino-4-(4-chlorophenyl)thiazole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR5604-10G OR5604-25G
APOSOR5604-10GEA 94.5 EUR
APOSOR5604-10G APOSOR5604-25G
2-Amino-4-(4-chlorophenyl)thiazole 98%
2-Amino-4-(4-chlorophenyl)thiazole
Formula: C₉H₇ClN₂S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00047058
CAS Number: 2103-99-3