Stampa…
2-Amino-4-(4-bromophenyl)thiazole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR5603-25G OR5603-5G OR5603-1G
APOSOR5603-25GEA 87 EUR
APOSOR5603-25G APOSOR5603-5G APOSOR5603-1G
2-Amino-4-(4-bromophenyl)thiazole 98%
2-Amino-4-(4-bromophenyl)thiazole
Formula: C₉H₇BrN₂S
Punto di fusione: 181…187 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00051953
CAS Number: 2103-94-8