Stampa…
2-Bromo-5-hydroxymethylthiazole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Bromothiazole-5-methanol
OR5599-1G OR5599-25G OR5599-5G
APOSOR5599-1GEA 85.8 EUR
APOSOR5599-1G APOSOR5599-25G APOSOR5599-5G
2-Bromo-5-hydroxymethylthiazole 98%
2-Bromo-5-hydroxymethylthiazole
Formula: C₄H₄BrNOS
Peso molecolare: 194,06 g/mol
Punto di fusione: 46…48 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD04115733
CAS Number: 687636-93-7