Stampa…
4-(Hydroxymethyl)thiazole 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR5598-1G OR5598-25G OR5598-5G
APOSOR5598-1GEA 147 EUR
APOSOR5598-1G APOSOR5598-25G APOSOR5598-5G
4-(Hydroxymethyl)thiazole 95%
4-(Hydroxymethyl)thiazole
Formula: C₄H₅NOS
Peso molecolare: 115,15 g/mol
Punto di ebollizione: 85…90 °C/0,5mmHg
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD04115728
CAS Number: 7036-04-6