Stampa…
5-Thiazolemethanol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR5597-100G OR5597-25G OR5597-5G
APOSOR5597-100GEA 79.9 EUR
APOSOR5597-100G APOSOR5597-25G APOSOR5597-5G
5-Thiazolemethanol 98%
5-Thiazolemethanol
Formula: C₄H₅NOS
Punto di ebollizione: 106 °C/0,075mmHg
Densità: 1,32 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD04115732
CAS Number: 38585-74-9
EINECS: 414-780-9