Stampa…
2-Boc-aminothiazole-4-carboxylic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Amino-1,3-thiazole-4-carboxylic acid, 2-BOC protected, 2-Boc-Aminothiazole-4-carboxylic acid
OR5596-1G OR5596-5G
APOSOR5596-1GEA 14.7 EUR
APOSOR5596-1G APOSOR5596-5G
2-Boc-aminothiazole-4-carboxylic acid 95%
2-Boc-aminothiazole-4-carboxylic acid
Formula: C₉H₁₂N₂O₄S
Peso molecolare: 244,2676 g/mol
Punto di fusione: 250…252 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD02181057
CAS Number: 83673-98-7