Stampa…
2-(4-Bromophenylsulphonamido)acetic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR5595-25G OR5595-5G
APOSOR5595-25GEA 274 EUR
APOSOR5595-25G APOSOR5595-5G
2-(4-Bromophenylsulphonamido)acetic acid 98%
2-(4-Bromophenylsulphonamido)acetic acid
Formula: C₈H₈BrNO₄S
Punto di fusione: 194…196 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01935943
CAS Number: 13029-73-7